Få mere at vide
Quickfit™ Tre-lodret-halset rundbundet kolbe
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
5 L
6 L
Sokkelled:
24/29 (midt), 19/26 (side)
29/32 (Center), 14/23 (Sider)
29/32 (Center), 29/32 (Sider)
29/32 (midt), 19/26 (side)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (midt), 19/26 (side)
34/35 (midt), 24/29 (side)
45/40 (Center), 29/32 (sides)
45/40 (Centre), 29/32 (side)
Center: 29/32, Side: 19/26
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Monteret med tre Quickfit™ præcisionsslebne fatninger - Én lodret midterhals - To vinklede sidehalse
- Quickfit™ slebne glasfatninger fremstilles med en nøjagtighed, som overgår kravene til ISO 383
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 249 mm |
| nr. pr. sag | 3 |
| Sokkelled | 34/35 (midt), 24/29 (side) |
| Bund form | Rund |