Få mere at vide
Quickfit™ Tre-lodret-halset rundbundet kolbe
Artikelnummer. 11391965
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
5 L
6 L
Sokkelled:
24/29 (midt), 19/26 (side)
29/32 (Center), 14/23 (Sider)
29/32 (Center), 29/32 (Sider)
29/32 (midt), 19/26 (side)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (midt), 19/26 (side)
34/35 (midt), 24/29 (side)
45/40 (Center), 29/32 (sides)
45/40 (Centre), 29/32 (side)
Center: 29/32, Side: 19/26
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sokkelled unitSize
11391965 5 L 34/35 (midt), 24/29 (side) Hver
15567860 1000 mL Center: 29/32, Side: 19/26 Pakke med 5
12060653 250 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Hver
15527860 1000 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15597860 1000 mL 34/35 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15507870 1000 mL 34/35 (midt), 24/29 (side) Pakke med 5
15587870 2000 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15597870 2000 mL 29/32 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15537880 2000 mL 34/35 (Centre), 19/26 (side) Pakke med 5
15557880 2000 mL 34/35 (midt), 24/29 (side) Pakke med 5
15567880 2000 mL 45/40 (Centre), 29/32 (side) Pakke med 5
15507890 3000 mL 34/35 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15517890 3000 mL 34/35 (midt), 24/29 (side) Pakke med 5
15507900 500 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15517900 500 mL 29/32 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15537900 6 L 45/40 (Centre), 29/32 (side) Pakke med 5
15557870 250 mL 29/32 (Center), 14/23 (Sider) Pakke med 5
15507880 2000 mL 29/32 (Center), 29/32 (Sider) Pakke med 5
15537890 4 L 45/40 (Center), 29/32 (sides) Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 11391965 Leverandør Quickfit Leverandørnr. FR5L/5US/33P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder tre halse for nem tilføjelse af måleværktøjer. De Quickfit™ Tre-lodret-halset rundbundet kolbe er lavet af borosilikatglas.
  • Monteret med tre Quickfit™ præcisionsslebne fatninger - Én lodret midterhals - To vinklede sidehalse
  • Quickfit™ slebne glasfatninger fremstilles med en nøjagtighed, som overgår kravene til ISO 383
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 275 mm
nr. pr. sag 3
Sokkelled 34/35 (midt), 24/29 (side)
Bund form Rund