Få mere at vide
Quickfit™ Tre-halset rundbundet glaskolbe
Artikelnummer. 15577870
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Sokkelled:
14/23 (midt), 14/23 (side)
19/26 (midt), 14/23 (side)
19/26 (midt), 19/26 (side)
24/29 (midt), 14/23 (side)
24/29 (midt), 19/26 (side)
29/32
29/32 (midt), 14/23 (side)
29/32 (midt), 19/26 (side)
29/32 (midt), 29/32 (side)
34/35 (Center), 19/26 (side)
34/35 (midt), 19/26 (side)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sokkelled unitSize
15577870 2000 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
11710259 100 mL 24/29 (midt), 14/23 (side) Hver
10228054 1000 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Hver
12020643 100 mL 24/29 (midt), 14/23 (side) Hver
11301945 100 mL 19/26 (midt), 14/23 (side) Hver
12488966 100 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Hver
11371955 250 mL 19/26 (midt), 19/26 (side) Hver
12408996 250 mL 24/29 (midt), 14/23 (side) Hver
12622012 250 mL 29/32 (midt), 19/26 (side) Hver
12591738 25 mL 14/23 (midt), 14/23 (side) Hver
12030673 500 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Hver
11900895 500 mL 29/32 (midt), 19/26 (side) Hver
12493621 50 mL 14/23 (midt), 14/23 (side) Hver
12413631 50 mL 19/26 (midt), 14/23 (side) Hver
15557860 1000 mL 29/32 Pakke med 5
12050653 250 mL 24/29 (midt), 19/26 (side) Hver
15577860 1000 mL 29/32 (midt), 29/32 (side) Pakke med 5
15587860 1000 mL 34/35 (Center), 19/26 (side) Pakke med 5
15547870 250 mL 29/32 (midt), 14/23 (side) Pakke med 5
15527880 2000 mL 34/35 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15597880 3000 mL 34/35 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15567890 50 mL 19/26 (midt), 19/26 (side) Pakke med 5
15587890 500 mL 24/29 (midt), 14/23 (side) Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Product Code. 15577870 Supplier Quickfit Supplier No. FR2L/3US/22A
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
View all promotions
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Add to basket
Add to basket
Nyttig til at indføre gasindtagsrør og termometre i kolben. De Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ Tre-halset rundbundet kolbe har præcisionsslebne fatninger af borosilikatglas.
  • Monteret med tre Quickfit™ præcisionsslebne stikkontakter
    • Én lodret midterhals
    • To vinklede sidehalse
  • Slebne glasfatninger er fremstillet med en nøjagtighed, som overgår kravene til ISO 383
  • Sidehals nyttig til indføring af gasindtagsrør og termometre osv. i kolben
  • Fremstillet af borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk angreb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 383
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 205 mm
nr. pr. sag 3
Sokkelled 24/29 (midt), 19/26 (side)
Bund form Rund