Få mere at vide
- Home
- Products
- Kolber
- Kogende kolber
- Quickfit™ Tre-halset rundbundet glaskolbe
Quickfit™ Tre-halset rundbundet glaskolbe
Artikelnummer. 12622012
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Sokkelled:
14/23 (midt), 14/23 (side)
19/26 (midt), 14/23 (side)
19/26 (midt), 19/26 (side)
24/29 (midt), 14/23 (side)
24/29 (midt), 19/26 (side)
29/32
29/32 (midt), 14/23 (side)
29/32 (midt), 19/26 (side)
29/32 (midt), 29/32 (side)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (midt), 19/26 (side)
Unit Size:
Hver
Pakke med 5
23 product options available for selection
| Product Code. | Kapacitet (metrisk) | Sokkelled | unitSize |
|---|---|---|---|
| 12622012 | 250 mL | 29/32 (midt), 19/26 (side) | Hver |
| 11710259 | 100 mL | 24/29 (midt), 14/23 (side) | Hver |
| 10228054 | 1000 mL | 24/29 (midt), 19/26 (side) | Hver |
| 12020643 | 100 mL | 24/29 (midt), 14/23 (side) | Hver |
| 11301945 | 100 mL | 19/26 (midt), 14/23 (side) | Hver |
| 12488966 | 100 mL | 24/29 (midt), 19/26 (side) | Hver |
| 11371955 | 250 mL | 19/26 (midt), 19/26 (side) | Hver |
| 12408996 | 250 mL | 24/29 (midt), 14/23 (side) | Hver |
| 12591738 | 25 mL | 14/23 (midt), 14/23 (side) | Hver |
| 12030673 | 500 mL | 24/29 (midt), 19/26 (side) | Hver |
| 11900895 | 500 mL | 29/32 (midt), 19/26 (side) | Hver |
| 12493621 | 50 mL | 14/23 (midt), 14/23 (side) | Hver |
| 12413631 | 50 mL | 19/26 (midt), 14/23 (side) | Hver |
| 15557860 | 1000 mL | 29/32 | Pakke med 5 |
| 12050653 | 250 mL | 24/29 (midt), 19/26 (side) | Hver |
| 15577860 | 1000 mL | 29/32 (midt), 29/32 (side) | Pakke med 5 |
| 15587860 | 1000 mL | 34/35 (Centre), 19/26 (side) | Pakke med 5 |
| 15547870 | 250 mL | 29/32 (midt), 14/23 (side) | Pakke med 5 |
| 15577870 | 2000 mL | 24/29 (midt), 19/26 (side) | Pakke med 5 |
| 15527880 | 2000 mL | 34/35 (midt), 19/26 (side) | Pakke med 5 |
| 15597880 | 3000 mL | 34/35 (midt), 19/26 (side) | Pakke med 5 |
| 15567890 | 50 mL | 19/26 (midt), 19/26 (side) | Pakke med 5 |
| 15587890 | 500 mL | 24/29 (midt), 14/23 (side) | Pakke med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
12622012
Supplier
Quickfit
Supplier No.
FR250/4S/22A
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
View alternative products
586.15 DKK valid until 2026-04-17
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27989" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27989" for at få din tilbudspris.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Nyttig til at indføre gasindtagsrør og termometre i kolben. De Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ Tre-halset rundbundet kolbe har præcisionsslebne fatninger af borosilikatglas.
- Med højeste kvalitet Quickfit™ fatning i jord
- Sidehals nyttig til indføring af gasindtagsrør og termometre osv. i kolben
- Fremstillet af borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk angreb
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 383 |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 135 mm |
| nr. pr. sag | 3 |
| Sokkelled | 29/32 (midt), 19/26 (side) |
| Bund form | Rund |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 85 mm |