Få mere at vide
- Home
- Products
- Kolber
- Kogende kolber
- Quickfit™ Tre-halset rundbundet glaskolbe
Quickfit™ Tre-halset rundbundet glaskolbe
Artikelnummer. 12413631
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Sokkelled:
14/23 (midt), 14/23 (side)
19/26 (midt), 14/23 (side)
19/26 (midt), 19/26 (side)
24/29 (midt), 14/23 (side)
24/29 (midt), 19/26 (side)
29/32
29/32 (midt), 14/23 (side)
29/32 (midt), 19/26 (side)
29/32 (midt), 29/32 (side)
34/35 (Center), 19/26 (side)
34/35 (midt), 19/26 (side)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
23 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Sokkelled | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 12413631 | 50 mL | 19/26 (midt), 14/23 (side) | Hver |
| 11710259 | 100 mL | 24/29 (midt), 14/23 (side) | Hver |
| 10228054 | 1000 mL | 24/29 (midt), 19/26 (side) | Hver |
| 12020643 | 100 mL | 24/29 (midt), 14/23 (side) | Hver |
| 11301945 | 100 mL | 19/26 (midt), 14/23 (side) | Hver |
| 12488966 | 100 mL | 24/29 (midt), 19/26 (side) | Hver |
| 11371955 | 250 mL | 19/26 (midt), 19/26 (side) | Hver |
| 12408996 | 250 mL | 24/29 (midt), 14/23 (side) | Hver |
| 12622012 | 250 mL | 29/32 (midt), 19/26 (side) | Hver |
| 12591738 | 25 mL | 14/23 (midt), 14/23 (side) | Hver |
| 12030673 | 500 mL | 24/29 (midt), 19/26 (side) | Hver |
| 11900895 | 500 mL | 29/32 (midt), 19/26 (side) | Hver |
| 12493621 | 50 mL | 14/23 (midt), 14/23 (side) | Hver |
| 15557860 | 1000 mL | 29/32 | Pakke med 5 |
| 12050653 | 250 mL | 24/29 (midt), 19/26 (side) | Hver |
| 15577860 | 1000 mL | 29/32 (midt), 29/32 (side) | Pakke med 5 |
| 15587860 | 1000 mL | 34/35 (Center), 19/26 (side) | Pakke med 5 |
| 15547870 | 250 mL | 29/32 (midt), 14/23 (side) | Pakke med 5 |
| 15577870 | 2000 mL | 24/29 (midt), 19/26 (side) | Pakke med 5 |
| 15527880 | 2000 mL | 34/35 (midt), 19/26 (side) | Pakke med 5 |
| 15597880 | 3000 mL | 34/35 (midt), 19/26 (side) | Pakke med 5 |
| 15567890 | 50 mL | 19/26 (midt), 19/26 (side) | Pakke med 5 |
| 15587890 | 500 mL | 24/29 (midt), 14/23 (side) | Pakke med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
12413631
Leverandør
Quickfit
Leverandørnr.
FR50/2S/11A
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
605.85 DKK
522.46 DKK / Pakke med 1
Spare 83.39 DKK
13% Slukket
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Nyttig til at indføre gasindtagsrør og termometre i kolben. De Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ Tre-halset rundbundet kolbe har præcisionsslebne fatninger af borosilikatglas.
- Med højeste kvalitet Quickfit™ fatning i jord
- Sidehals nyttig til indføring af gasindtagsrør og termometre osv. i kolben
- Fremstillet af borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk angreb
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 383 |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 92 mm |
| Sokkelled | 19/26 (midt), 14/23 (side) |
| Bund form | Rund |