Learn More
Quickfit™ Tre-halset rundbundet glaskolbe
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Sokkelled:
14/23 (midt), 14/23 (side)
19/26 (midt), 14/23 (side)
19/26 (midt), 19/26 (side)
24/29 (midt), 14/23 (side)
24/29 (midt), 19/26 (side)
29/32
29/32 (midt), 14/23 (side)
29/32 (midt), 19/26 (side)
29/32 (midt), 29/32 (side)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (midt), 19/26 (side)
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 5
Beschreibung
Nyttig til at indføre gasindtagsrør og termometre i kolben. De Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ Tre-halset rundbundet kolbe har præcisionsslebne fatninger af borosilikatglas.
- Monteret med tre Quickfit™ præcisionsslebne stikkontakter
- Én lodret midterhals
- To vinklede sidehalse
- Slebne glasfatninger er fremstillet med en nøjagtighed, som overgår kravene til ISO 383
- Sidehals nyttig til indføring af gasindtagsrør og termometre osv. i kolben
- Fremstillet af borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk angreb
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | ISO 383 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 110 mm |
| Sokkelled | 24/29 (midt), 14/23 (side) |
| Bund form | Rund |
| Mængde | Hver |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur