Få mere at vide
Quickfit™ Tre-halset rundbundet glaskolbe
Beskrivelse
Nyttig til at indføre gasindtagsrør og termometre i kolben. De Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ Tre-halset rundbundet kolbe har præcisionsslebne fatninger af borosilikatglas.
- Monteret med tre Quickfit™ præcisionsslebne stikkontakter
- Én lodret midterhals
- To vinklede sidehalse
- Slebne glasfatninger er fremstillet med en nøjagtighed, som overgår kravene til ISO 383
- Sidehals nyttig til indføring af gasindtagsrør og termometre osv. i kolben
- Fremstillet af borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk angreb
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 383 |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| nr. pr. sag | 3 |
| Sokkelled | 24/29 (midt), 19/26 (side) |
| Bund form | Rund |