Få mere at vide
Quickfit™ To-halset pæreformet kolbe
:
Kapacitet: 50mL; Fatning: 14/23 (midter), 14/23 (side)
Beskrivelse
Sidehals nyttig til indføring af gasindtagsrør og termometre. De Quickfit To-halset pæreformet kolbe er lavet af borosilikatglas.
- Med fatning i slebet glas af højeste kvalitet
- Sidehals nyttig til indføring af gasindtagsrør og termometre osv. i kolben
- Fremstillet af borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk angreb
- Med en lodret midterhals og en vinklet sidehals
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 115 mm |
| Hals stil | En lodret midterhals og en vinklet sidehals |
| Sokkelled | 14/23 (midt), 14/23 (side) |
| Bund form | Pære |