Få mere at vide
Lomme til Quickfit™ Stadig hoveder
Artikelnummer. 12008493
Skift visning
Længde (metrisk):
45 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12008493 45 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12008493 Leverandør Quickfit Leverandørnr. SH4A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.25 DKK
    276.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 64.87 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Til indbygning af termometre i Quickfit™ sammenføjede glasvarer
  • Til indbygning af termometre i Quickfit™ samlinger af samlinger
  • Lomme passer til de fleste Quickfit™ stadig hoveder
Tekniske data
Til brug med (applikation) Inkorporering af termometre i Quickfit™ samlinger af samlinger
Længde (metrisk) 45 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Lomme termometer