Få mere at vide
QuickFit™ Borosilikatglas reagensglas med jordfatning
Artikelnummer. 11392045
Skift visning
Diameter (metrisk):
14 mm
17 mm
19 mm
23 mm
29 mm
41 mm
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
31 ml
54 ml
75 ml
195 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Kapacitet (metrisk) unitSize
11392045 19 mm 15 ml Pakke med 5
11352055 29 mm 75 ml Pakke med 5
10747645 19 mm 19 ml Pakke med 5
10715101 41 mm 195 ml Pakke med 5
12475316 14 mm 5 ml Pakke med 5
11382045 19 mm 11 ml Pakke med 5
11342055 29 mm 54 ml Pakke med 5
10074474 23 mm 19 ml Pakke med 5
10497400 23 mm 31 ml Pakke med 5
12569795 17 mm 10 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11392045 Leverandør Quickfit Leverandørnr. MF24/1/5
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas for fremragende modstandsdygtighed over for kemisk og termisk stød. Quickfit™ Borosilikatglas reagensglas med jordfatning er ideelle til blanding og opvarmning af kemikalier i et laboratorium.
  • Præcision-slebet fatning sikrer nøjagtig pasform til proppen
  • Reagensglasstørrelser svarer til Quickfit™ Standard koniske fladt hoved hule propper i borosilikatglas
  • Bestil rør og propper separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Jordstik
Oversigt Stopper Størrelse: 14/23
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Længde (metrisk) 125 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med Quickfit hul prop, Fisher Scientific produktkode 10155824
Mængde 5 Pakke
Diameter (metrisk) 19 mm
Produkttype Reagensglas