Få mere at vide
QuickFit™ Borosilikatglas reagensglas med jordfatning
Artikelnummer. 11382045
Diameter (metrisk):
14 mm
17 mm
19 mm
23 mm
29 mm
41 mm
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
31 ml
54 ml
75 ml
195 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11382045
Brand: Quickfit MF24/1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas for fremragende modstandsdygtighed over for kemisk og termisk stød. Quickfit™ Borosilikatglas reagensglas med jordfatning er ideelle til blanding og opvarmning af kemikalier i et laboratorium.
  • Præcision-slebet fatning sikrer nøjagtig pasform til proppen
  • Reagensglasstørrelser svarer til Quickfit™ Standard koniske fladt hoved hule propper i borosilikatglas
  • Bestil rør og propper separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Design Type Jordstik
Oversigt Stopper Størrelse: 14/23
Kapacitet (metrisk) 11 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med Quickfit hul prop, Fisher Scientific produktkode 10155824
Mængde 5 Pakke
Diameter (metrisk) 19 mm