Få mere at vide
QuickFit™ Borosilikatglas reagensglas med jordfatning
Diameter (metrisk):
14 mm
17 mm
19 mm
23 mm
29 mm
41 mm
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
11 mL
15 mL
19 mL
31 mL
54 mL
75 mL
195 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas for fremragende modstandsdygtighed over for kemisk og termisk stød. Quickfit™ Borosilikatglas reagensglas med jordfatning er ideelle til blanding og opvarmning af kemikalier i et laboratorium.
- Præcision-slebet fatning sikrer nøjagtig pasform til proppen
- Reagensglasstørrelser svarer til Quickfit™ Standard koniske fladt hoved hule propper i borosilikatglas
- Bestil rør og propper separat
Tekniske data
Tekniske data
| Design Type | Jordstik |
| Oversigt | Stopper Størrelse: 19/26 |
| Kapacitet (metrisk) | 31 mL |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med | Quickfit hul prop, Fisher Scientific produktkode 12568855 |
| Mængde | 5 Pakke |
| Diameter (metrisk) | 23 mm |
| Produkttype | Reagensglas |