Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas-stillhovedadapter
Artikelnummer. p-8002990
Standard konusled:
Kegle: 34/35 (kondensator), 34/35 (kolbe); Fatning: 14/23
Keglestørrelse: 14/23 (kondensator), 14/23 (kolbe); Fatning Størrelse: 14/23
Keglestørrelse: 19/26 (kondensator), 19/26 (kolbe); Fatning Størrelse: 14/23
Keglestørrelse: 19/26 (kondensator), 19/26 (kolbe); Fatning Størrelse: 19/26
Keglestørrelse: 19/26 (kondensator), 24/29 (kolbe); Fatning Størrelse: 14/23
Keglestørrelse: 24/29 (kondensator), 24/29 (kolbe); Fatning Størrelse: 14/23
Keglestørrelse: 29/32 (kondensator), 29/32 (kolbe); Fatning Størrelse: 14/23
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11972098
Brand: Quickfit SH4/1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbind en kolbe med en kondensator i en destillationsenhed. De QuickFit™ still head adapter er designet til også at acceptere et termometer.
Forbind en kolbe med en kondensator i en destillationsenhed. De QuickFit™ still head adapter er designet til også at acceptere et termometer.
  • Anvendes i destillationsenheder til at forbinde kolber med kondensator
  • Øvre fatning designet til at acceptere termometer enten via kegle/skruegevindadapter eller termometerlomme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Forbinder kolbe og kondensator
Type Stadig hovedadapter
Materiale Borosilikatglas
Standard konusled Keglestørrelse: 14/23 (kondensator), 14/23 (kolbe); Fatning Størrelse: 14/23