Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas-stillhovedadapter
Standard konusled:
Kegle: 34/35 (kondensator), 34/35 (kolbe); Fatning: 14/23
Keglestørrelse: 14/23 (kondensator), 14/23 (kolbe); Fatning Størrelse: 14/23
Keglestørrelse: 19/26 (kondensator), 19/26 (kolbe); Fatning Størrelse: 14/23
Keglestørrelse: 19/26 (kondensator), 19/26 (kolbe); Fatning Størrelse: 19/26
Keglestørrelse: 19/26 (kondensator), 24/29 (kolbe); Fatning Størrelse: 14/23
Keglestørrelse: 24/29 (kondensator), 24/29 (kolbe); Fatning Størrelse: 14/23
Keglestørrelse: 29/32 (kondensator), 29/32 (kolbe); Fatning Størrelse: 14/23
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Forbind en kolbe med en kondensator i en destillationsenhed. De QuickFit™ still head adapter er designet til også at acceptere et termometer.
- Used in distillation assemblies for connecting flasks to condenser
- Upper socket designed to accept thermometer either via cone/screw thread adapter or thermometer pocket
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Connecting flask and condenser |
| Type | Still Head Adapter |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Standard konusled | Kegle: 34/35 (kondensator), 34/35 (kolbe); Fatning: 14/23 |