Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas-stillhovedadapter
Beskrivelse
Forbind en kolbe med en kondensator i en destillationsenhed. De QuickFit™ still head adapter er designet til også at acceptere et termometer.
- Anvendes i destillationsenheder til at forbinde kolber med kondensator
- Øvre fatning designet til at acceptere termometer enten via kegle/skruegevindadapter eller termometerlomme
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Forbinder kolbe og kondensator |
| Type | Stadig hovedadapter |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Standard konusled | Kegle: 14/23 (kondensator), 14/23 (flaske); Sokl: 14/23 |