Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas-stillhovedadapter
Artikelnummer. 11332115
Skift visning
Standard konusled:
Kegle: 14/23 (kondensator), 14/23 (flaske); Sokl: 14/23
Kegle: 19/26 (kondensator), 19/26 (flaske); Sokl: 14/23
Kegle: 19/26 (kondensator), 19/26 (flaske); Sokl: 19/26
Kegle: 19/26 (kondensator), 24/29 (flaske); Sokl: 14/23
Kegle: 24/29 (kondensator), 24/29 (flaske); Sokl: 14/23
Kegle: 29/32 (kondensator), 29/32 (flaske); Sokl: 14/23
Kegle: 34/35 (kondensator), 34/35 (flaske); Sokl: 14/23
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled Pakningsstørrelse
11332115 Kegle: 19/26 (kondensator), 19/26 (flaske); Sokl: 19/26 Hver
11972098 Kegle: 14/23 (kondensator), 14/23 (flaske); Sokl: 14/23 Hver
12068483 Kegle: 19/26 (kondensator), 19/26 (flaske); Sokl: 14/23 Hver
12088483 Kegle: 24/29 (kondensator), 24/29 (flaske); Sokl: 14/23 Hver
12078483 Kegle: 19/26 (kondensator), 24/29 (flaske); Sokl: 14/23 Hver
12098483 Kegle: 29/32 (kondensator), 29/32 (flaske); Sokl: 14/23 Hver
15527970 Kegle: 34/35 (kondensator), 34/35 (flaske); Sokl: 14/23 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11332115 Leverandør Quickfit Leverandørnr. SH4/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00 DKK
    403.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 62.05 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Forbind en kolbe med en kondensator i en destillationsenhed. De QuickFit™ still head adapter er designet til også at acceptere et termometer.
Forbind en kolbe med en kondensator i en destillationsenhed. De QuickFit™ still head adapter er designet til også at acceptere et termometer.
  • Anvendes i destillationsenheder til at forbinde kolber med kondensator
  • Øvre fatning designet til at acceptere termometer enten via kegle/skruegevindadapter eller termometerlomme
Tekniske data
Til brug med (applikation) Forbinder kolbe og kondensator
Type Stadig hovedadapter
Materiale Borosilikatglas
Standard konusled Kegle: 19/26 (kondensator), 19/26 (flaske); Sokl: 19/26