Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas sintret dypperør til Dreschel flaske
Artikelnummer. p-8002652
Til brug med (udstyr):
Til model MF29/23/250 Dreschel flaske
Til model MF29/3/125 Dreschel flaske
Til model MF29/3/250 Dreschel flaske
Til model MF29/3/500 Dreschel flaske
Oversigt:
Stængelængde: 132 mm
Stængelængde: 165 mm
Stængelængde: 217 mm
Porøsitet:
0
1
2
3
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10637615
Brand: Quickfit MF48/13/250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spred gas i bobler med QuckFit™ sintrede borosilikatglasrør designet til at passe til en række QuickFit™ Deschel flasker. Rør kommer i en række porøsiteter for fin kontrol over boblestørrelsen.
Spred gas i bobler med QuckFit™ sintrede borosilikatglasrør designet til at passe til en række QuickFit™ Deschel flasker. Rør kommer i en række porøsiteter for fin kontrol over boblestørrelsen.
  • Overholder BS 2461
  • Sintret dykrør spreder gas i bobler for større effektivitet
  • Valg af sinterporøsiteter for at opnå fin boblestørrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS 2461
Oversigt Stængelængde: 165 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Til model MF29/3/250 Dreschel flaske
Porøsitet 1