Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas sintret dypperør til Dreschel flaske
Til brug med (udstyr):
Til model MF29/23/250 Dreschel flaske
Til model MF29/3/125 Dreschel flaske
Til model MF29/3/250 Dreschel flaske
Til model MF29/3/500 Dreschel flaske
Oversigt:
Stængelængde: 132 mm
Stængelængde: 165 mm
Stængelængde: 217 mm
Porøsitet:
0
1
2
3
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Spred gas i bobler med QuckFit™ sintrede borosilikatglasrør designet til at passe til en række QuickFit™ Deschel flasker. Rør kommer i en række porøsiteter for fin kontrol over boblestørrelsen.
- Overholder BS 2461
- Sintret dykrør spreder gas i bobler for større effektivitet
- Valg af sinterporøsiteter for at opnå fin boblestørrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | BS 2461 |
| Oversigt | Stængelængde: 165 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | Til model MF29/23/250 Dreschel flaske |
| Produkttype | Flaskehoveder |
| Porøsitet | 2 |