Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas sintret dypperør til Dreschel flaske
Beskrivelse
Spred gas i bobler med QuckFit™ sintrede borosilikatglasrør designet til at passe til en række QuickFit™ Deschel flasker. Rør kommer i en række porøsiteter for fin kontrol over boblestørrelsen.
- Overholder BS 2461
- Sintret dykrør spreder gas i bobler for større effektivitet
- Valg af sinterporøsiteter for at opnå fin boblestørrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | BS 2461 |
| Oversigt | Stængelængde: 132 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | Til model MF29/3/125 Dreschel flaske |
| Produkttype | Sintret |
| Porøsitet | 1 |