Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas sintret dypperør til Dreschel flaske
Artikelnummer. 10637615
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Til model MF29/23/250 Dreschel flaske
Til model MF29/3/125 Dreschel flaske
Til model MF29/3/250 Dreschel flaske
Til model MF29/3/500 Dreschel flaske
Oversigt:
Stængelængde: 132 mm
Stængelængde: 165 mm
Stængelængde: 217 mm
Porøsitet:
0
1
2
3
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Oversigt Porøsitet unitSize
10637615 Til model MF29/3/250 Dreschel flaske Stængelængde: 165 mm 1 Hver
11362065 Til model MF29/3/500 Dreschel flaske Stængelængde: 217 mm 2 Hver
11332065 Til model MF29/3/125 Dreschel flaske Stængelængde: 132 mm 1 Hver
11342065 Til model MF29/3/500 Dreschel flaske Stængelængde: 217 mm 1 Hver
11322065 Til model MF29/3/500 Dreschel flaske Stængelængde: 217 mm 0 Hver
11312065 Til model MF29/3/250 Dreschel flaske Stængelængde: 165 mm 0 Hver
11302065 Til model MF29/3/125 Dreschel flaske Stængelængde: 132 mm 0 Hver
15547940 Til model MF29/23/250 Dreschel flaske Stængelængde: 165 mm 2 Pakke med 5
15557940 Til model MF29/3/250 Dreschel flaske Stængelængde: 165 mm 3 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10637615 Leverandør Quickfit Leverandørnr. MF48/13/250
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spred gas i bobler med QuckFit™ sintrede borosilikatglasrør designet til at passe til en række QuickFit™ Deschel flasker. Rør kommer i en række porøsiteter for fin kontrol over boblestørrelsen.
Spred gas i bobler med QuckFit™ sintrede borosilikatglasrør designet til at passe til en række QuickFit™ Deschel flasker. Rør kommer i en række porøsiteter for fin kontrol over boblestørrelsen.
  • Overholder BS 2461
  • Sintret dykrør spreder gas i bobler for større effektivitet
  • Valg af sinterporøsiteter for at opnå fin boblestørrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS 2461
Oversigt Stængelængde: 165 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Til model MF29/3/250 Dreschel flaske
Porøsitet 1