Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas enkelthalset pæreformet kolbe
Artikelnummer. p-8002651
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
23 mm
28 mm
38 mm
48 mm
58 mm
Højde (metrisk):
67 mm
85 mm
89 mm
100 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11912088
Brand: Quickfit FP100/1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillader destillation ned til små mængder.
  • Med højeste kvalitet Quickfit™ fatning i jord
  • Ideel til semi-mikro destillationer
  • Pæreformet design tillader destillation ned til små mængder med minimalt hold-up og reducerede tab fra termisk nedbrydning
  • Borosilikatglas for kemisk resistens og termisk ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pære
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 135 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 58 mm