Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas enkelthalset pæreformet kolbe
Artikelnummer. 15537850
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
23 mm
28 mm
38 mm
48 mm
58 mm
Højde (metrisk):
67 mm
85 mm
89 mm
100 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15537850 100 mL 58 mm 150 mm Pakke med 5
11912088 100 mL 58 mm 135 mm Hver
12030573 100 mL 58 mm 140 mm Hver
12020573 10 mL 28 mm 85 mm Hver
12090573 25 mL 38 mm 100 mm Hver
12040603 50 mL 48 mm 115 mm Hver
12060603 50 mL 48 mm 125 mm Hver
15547850 25 mL 38 mm 89 mm Pakke med 5
15567850 5 mL 23 mm 67 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15537850 Leverandør Quickfit Leverandørnr. FP100/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1244.25 DKK
    1076.31 DKK / Pakke med 5
    Spare 167.94 DKK
    13% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tillader destillation ned til små mængder.
  • Med højeste kvalitet Quickfit™ fatning i jord
  • Ideel til semi-mikro destillationer
  • Pæreformet design tillader destillation ned til små mængder med minimalt hold-up og reducerede tab fra termisk nedbrydning
  • Borosilikatglas for kemisk resistens og termisk ydeevne
Tekniske data
Oversigt Pære
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 150 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 58 mm