Få mere at vide
- Home
- Products
- Kolber
- Kogende kolber
- Quickfit™ Borosilikatglas, kort hals, rundbundet kolbe
Quickfit™ Borosilikatglas, kort hals, rundbundet kolbe
Artikelnummer. 10488560
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
6 L
10 L
Sokkelled:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
38 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Sokkelled | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 10488560 | 1000 mL | 29/32 | Pakke med 2 |
| 10459330 | 1000 mL | 24/29 | Pakke med 2 |
| 10691821 | 1000 mL | 34/35 | Pakke med 2 |
| 10829580 | 100 mL | 14/23 | Pakke med 5 |
| 10744711 | 100 mL | 19/26 | Pakke med 5 |
| 10538190 | 100 mL | 24/29 | Pakke med 5 |
| 10580491 | 100 mL | 34/35 | Pakke med 5 |
| 10660871 | 10 mL | 10/19 | Pakke med 5 |
| 10121150 | 10 mL | 14/23 | Pakke med 5 |
| 10365470 | 150 mL | 19/26 | Pakke med 5 |
| 10671071 | 150 mL | 24/29 | Pakke med 5 |
| 12570086 | 150 mL | 29/32 | Pakke med 5 |
| 12458976 | 150 mL | 34/35 | Pakke med 5 |
| 12000663 | 2000 mL | 24/29 | Hver |
| 10820861 | 250 mL | 14/23 | Pakke med 2 |
| 10765111 | 25 mL | 14/23 | Pakke med 5 |
| 11391955 | 250 mL | 34/35 | Pakke med 5 |
| 10765301 | 25 mL | 19/26 | Pakke med 5 |
| 10558590 | 25 mL | 24/29 | Pakke med 5 |
| 12682002 | 250 mL | 24/29 | Pakke med 5 |
| 12070673 | 5 L | 29/32 | Hver |
| 11381965 | 5 L | 34/35 | Hver |
| 10395530 | 500 mL | 19/26 | Pakke med 5 |
| 10488570 | 500 mL | 24/29 | Pakke med 5 |
| 10417620 | 500 mL | 34/35 | Pakke med 5 |
| 10809900 | 50 mL | 14/23 | Pakke med 5 |
| 10181780 | 50 mL | 24/29 | Pakke med 5 |
| 10407430 | 5 mL | 14/23 | Pakke med 5 |
| 15527900 | 6 L | 45/40 | Pakke med 5 |
| 15587850 | 10 L | 34/35 | Pakke med 5 |
| 15507860 | 1000 mL | 19/26 | Pakke med 10 |
| 15517870 | 1000 mL | 45/40 | Pakke med 5 |
| 15517880 | 2000 mL | 34/35 | Pakke med 5 |
| 15577880 | 3000 mL | 24/29 | Pakke med 5 |
| 15587880 | 3000 mL | 34/35 | Pakke med 5 |
| 15557890 | 5 mL | 10/19 | Pakke med 20 |
| 15577890 | 50 mL | 34/35 | Pakke med 20 |
| 10568590 | 250 mL | 19/26 | Pakke med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10488560
Leverandør
Quickfit
Leverandørnr.
FR1L/4S
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
525.00 DKK
451.88 DKK / Pakke med 2
Spare 73.12 DKK
13% Slukket
Forventet forsendelse: 01-04-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
477.02 DKK valid until 2026-11-30
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27997" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27997" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Brug disse kolber til en række forskellige formål. Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals med rund bund er fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og modstandsdygtighed over for termisk stød.
- Hgh kvalitet Quickfit™ fatning af jordglas
- Omfattende udvalg af 46 kolber fra 5 ml til 10.000 ml
- Kropsdiameter og vægtykkelse er i overensstemmelse med relevante ISO 1773 og ISO 4797 krav
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1773, ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 183 mm |
| Hals stil | Kort |
| Sokkelled | 29/32 |
| Bund form | Rund |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 132 mm |