Få mere at vide
Quickfit™ Quickfit™ Borosilikatglas, kort hals, rundbundet kolbe
Artikelnummer. 10459330
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
6 L
10 L
Sokkelled:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sokkelled Pakningsstørrelse
10459330 1000 mL 24/29 Pakke med 2
10488560 1000 mL 29/32 Pakke med 2
10691821 1000 mL 34/35 Pakke med 2
10829580 100 mL 14/23 Pakke med 5
10744711 100 mL 19/26 Pakke med 5
10538190 100 mL 24/29 Pakke med 5
10580491 100 mL 34/35 Pakke med 5
10660871 10 mL 10/19 Pakke med 5
10121150 10 mL 14/23 Pakke med 5
10365470 150 mL 19/26 Pakke med 5
10671071 150 mL 24/29 Pakke med 5
12570086 150 mL 29/32 Pakke med 5
12458976 150 mL 34/35 Pakke med 5
12000663 2000 mL 24/29 Hver
10820861 250 mL 14/23 Pakke med 2
10765111 25 mL 14/23 Pakke med 5
11391955 250 mL 34/35 Pakke med 5
10765301 25 mL 19/26 Pakke med 5
10558590 25 mL 24/29 Pakke med 5
12682002 250 mL 24/29 Pakke med 5
12070673 5 L 29/32 Hver
11381965 5 L 34/35 Hver
10395530 500 mL 19/26 Pakke med 5
10488570 500 mL 24/29 Pakke med 5
10417620 500 mL 34/35 Pakke med 5
10809900 50 mL 14/23 Pakke med 5
10181780 50 mL 24/29 Pakke med 5
10407430 5 mL 14/23 Pakke med 5
15527900 6 L 45/40 Pakke med 5
15587850 10 L 34/35 Pakke med 5
15507860 1000 mL 19/26 Pakke med 10
15517870 1000 mL 45/40 Pakke med 5
15517880 2000 mL 34/35 Pakke med 5
15577880 3000 mL 24/29 Pakke med 5
15587880 3000 mL 34/35 Pakke med 5
15557890 5 mL 10/19 Pakke med 20
15577890 50 mL 34/35 Pakke med 20
10568590 250 mL 19/26 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Artikelnummer. 10459330 Leverandør Quickfit™ Leverandørnr. FR1L/3S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 DKK
    451.88 DKK / Pakke med 2
    Spare 73.12 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Brug disse kolber til en række forskellige formål. Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals med rund bund er fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og modstandsdygtighed over for termisk stød.
  • Hgh kvalitet Quickfit™ fatning af jordglas
  • Omfattende udvalg af 46 kolber fra 5 ml til 10.000 ml
  • Kropsdiameter og vægtykkelse er i overensstemmelse med relevante ISO 1773 og ISO 4797 krav
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1773, ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 180 mm
Hals stil Kort
Sokkelled 24/29
Bund form Rund