Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas, kort hals, rundbundet kolbe
Artikelnummer. 10121150
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
6 L
10 L
Sokkelled:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Artikelnummer. 10121150
Brand: Quickfit FR10/1S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse kolber til en række forskellige formål. Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals med rund bund er fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og modstandsdygtighed over for termisk stød.
  • Hgh kvalitet Quickfit™ fatning af jordglas
  • Omfattende udvalg af 46 kolber fra 5 ml til 10.000 ml
  • Kropsdiameter og vægtykkelse er i overensstemmelse med relevante ISO 1773 og ISO 4797 krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1773, ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Designet til semi-mikro- og mikroskala-præparater
Højde (metrisk) 70 mm
Hals stil Kort
Sokkelled 14/23
Bund form Rund