Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals, flad bund
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
Højde (metrisk):
85 mm
95 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Sokkelled:
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ Borosilikatglas Korthals Fladbund Kolbe overholder ISO 1773 og ISO 4797.
- Overholder ISO 1773 og ISO 4797
- Med højeste kvalitet Quickfit™ fatning af jordglas
- Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
- Flad bund tillader brug med kogeplader
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1773, ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 155 mm |
| Hals stil | Kort |
| Sokkelled | 34/35 |
| Bund form | Flad |