Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals, flad bund
Artikelnummer. 15557830
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
Højde (metrisk):
85 mm
95 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Sokkelled:
19/26
24/29
29/32
34/35
Artikelnummer. 15557830
Brand: Quickfit FF100/5S
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ Borosilikatglas Korthals Fladbund Kolbe overholder ISO 1773 og ISO 4797.
  • Complies with ISO 1773 and ISO 4797
  • With highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Flat base allows use with hotplates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1773, ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass
Højde (metrisk) 103 mm
Hals stil Short
Bund form Flat