Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals, flad bund
Artikelnummer. 12418956
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
Højde (metrisk):
85 mm
95 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Sokkelled:
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Sokkelled Pakningsstørrelse
12418956 500 mL 145 mm 29/32 Pakke med 5
12498936 1000 mL 170 mm 24/29 Pakke med 2
12498926 100 mL 95 mm 19/26 Pakke med 5
12418936 100 mL 103 mm 24/29 Pakke med 5
12428936 100 mL 103 mm 29/32 Pakke med 5
10243930 150 mL 110 mm 24/29 Pakke med 5
10697445 150 mL 115 mm 34/35 Pakke med 5
12428946 250 mL 130 mm 19/26 Pakke med 5
10309754 250 mL 130 mm 29/32 Pakke med 5
10831041 250 mL 130 mm 34/35 Pakke med 5
12509885 500 mL 140 mm 24/29 Pakke med 5
10851201 50 mL 85 mm 19/26 Pakke med 5
12661992 50 mL 85 mm 24/29 Pakke med 5
11980885 250 mL 130 mm 24/29 Pakke med 5
15527840 2000 mL 215 mm 34/35 Pakke med 5
12408946 1000 mL 187 mm 29/32 Pakke med 2
15567830 150 mL 105 mm 19/26 Pakke med 20
15577830 150 mL 110 mm 29/32 Pakke med 20
15517840 2000 mL 230 mm 29/32 Pakke med 5
15547840 500 mL 135 mm 19/26 Pakke med 20
15567840 500 mL 155 mm 34/35 Pakke med 20
15557830 100 mL 103 mm - Pakke med 10
15597830 1000 mL 175 mm 34/35 Pakke med 10
15507840 2000 mL 205 mm 24/29 Pakke med 5
15537840 4 L 260 mm - Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 12418956 Leverandør Quickfit Leverandørnr. FF500/4S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 DKK
    1154.66 DKK / Pakke med 5
    Spare 180.34 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ Borosilikatglas Korthals Fladbund Kolbe overholder ISO 1773 og ISO 4797.
  • Overholder ISO 1773 og ISO 4797
  • Med højeste kvalitet Quickfit™ fatning af jordglas
  • Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
  • Flad bund tillader brug med kogeplader
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1773, ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 145 mm
Hals stil Kort
Sokkelled 29/32
Bund form Flad