Få mere at vide
- Home
- Products
- Kolber
- Kogende kolber
- Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals, flad bund
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals, flad bund
Artikelnummer. 10243930
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
Højde (metrisk):
85 mm
95 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Sokkelled:
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
25 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Højde (metrisk) | Sokkelled | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10243930 | 150 mL | 110 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 12498936 | 1000 mL | 170 mm | 24/29 | Pakke med 2 |
| 12498926 | 100 mL | 95 mm | 19/26 | Pakke med 5 |
| 12418936 | 100 mL | 103 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 12428936 | 100 mL | 103 mm | 29/32 | Pakke med 5 |
| 10697445 | 150 mL | 115 mm | 34/35 | Pakke med 5 |
| 12428946 | 250 mL | 130 mm | 19/26 | Pakke med 5 |
| 10309754 | 250 mL | 130 mm | 29/32 | Pakke med 5 |
| 10831041 | 250 mL | 130 mm | 34/35 | Pakke med 5 |
| 12509885 | 500 mL | 140 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 12418956 | 500 mL | 145 mm | 29/32 | Pakke med 5 |
| 10851201 | 50 mL | 85 mm | 19/26 | Pakke med 5 |
| 12661992 | 50 mL | 85 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 11980885 | 250 mL | 130 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 15527840 | 2000 mL | 215 mm | 34/35 | Pakke med 5 |
| 12408946 | 1000 mL | 187 mm | 29/32 | Pakke med 2 |
| 15567830 | 150 mL | 105 mm | 19/26 | Pakke med 20 |
| 15577830 | 150 mL | 110 mm | 29/32 | Pakke med 20 |
| 15517840 | 2000 mL | 230 mm | 29/32 | Pakke med 5 |
| 15547840 | 500 mL | 135 mm | 19/26 | Pakke med 20 |
| 15567840 | 500 mL | 155 mm | 34/35 | Pakke med 20 |
| 15557830 | 100 mL | 103 mm | - | Pakke med 10 |
| 15597830 | 1000 mL | 175 mm | 34/35 | Pakke med 10 |
| 15507840 | 2000 mL | 205 mm | 24/29 | Pakke med 5 |
| 15537840 | 4 L | 260 mm | - | Pakke med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10243930
Leverandør
Quickfit
Leverandørnr.
FF150/3S
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ Borosilikatglas Korthals Fladbund Kolbe overholder ISO 1773 og ISO 4797.
- Overholder ISO 1773 og ISO 4797
- Med højeste kvalitet Quickfit™ fatning af jordglas
- Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
- Flad bund tillader brug med kogeplader
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1773, ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 110 mm |
| Hals stil | Kort |
| Sokkelled | 24/29 |
| Bund form | Flad |