Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas rundbundet kolbe med septum sidehals
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Én lodret midterhals med præcisionsslebet Quickfit™ stik til at acceptere Quickfit™ kegle
- En vinklet sidehals designet til at tage en gummiseptum tætning for at tillade små mængder væske at blive håndteret nemt og sikkert ved hjælp af en sprøjte
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1773, ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Designet til semi-mikro- og mikroskala-præparater |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Hals stil | Septum sidehals |
| Sokkelled | 14/23 |
| Bund form | Rund |