Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas vendbar kondensatorspole
Artikelnummer. p-6806172
Standard konusled nr:
19/26 og 24/29
24/29 og 34/35
Længde (metrisk) jakke:
315 mm (samlet) 160 mm (effektiv)
335 mm (samlet) 160 mm (effektiv)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15547780
Brand: Quickfit CX3/23/SC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglas vendbar kondensatorspole er monteret i hver ende med en kegle af forskellig størrelse for at reducere behovet for adaptere. Inkluderer aftagelige plastikforbindelser til fastgørelse af fleksible slanger.
  • Meget alsidig tilbagesvaler
  • Hver ende af kondensatoren er udstyret med en kegle i forskellig størrelse, hvilket reducerer behovet for adaptere
  • Med aftagelige plastforbindelser til fastgørelse af fleksible slanger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) jakke 315 mm (samlet) 160 mm (effektiv)
Standard konusled nr 19/26 og 24/29
Materiale Borosilikatglas
Type Kondensator spole