Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas vendbar kondensatorspole
Artikelnummer. 15557780
Skift visning
Standard konusled nr:
19/26 og 24/29
24/29 og 34/35
Længde (metrisk) jakke:
315 mm (samlet) 160 mm (effektiv)
335 mm (samlet) 160 mm (effektiv)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Længde (metrisk) jakke Pakningsstørrelse
15557780 24/29 og 34/35 335 mm (samlet) 160 mm (effektiv) Pakke med 2
15547780 19/26 og 24/29 315 mm (samlet) 160 mm (effektiv) Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15557780 Leverandør Quickfit Leverandørnr. CX3/35/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00 DKK
    1394.22 DKK / Pakke med 2
    Spare 220.78 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Konstrueret af Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilikatglas vendbar kondensatorspole er monteret i hver ende med en kegle af forskellig størrelse for at reducere behovet for adaptere. Inkluderer aftagelige plastikforbindelser til fastgørelse af fleksible slanger.
  • Meget alsidig tilbagesvaler
  • Hver ende af kondensatoren er udstyret med en kegle i forskellig størrelse, hvilket reducerer behovet for adaptere
  • Med aftagelige plastforbindelser til fastgørelse af fleksible slanger
Tekniske data
Længde (metrisk) jakke 335 mm (samlet) 160 mm (effektiv)
Standard konusled nr 24/29 og 34/35
Materiale Borosilikatglas
Type Kondensator spole