Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas med mellemhals rundbundet kolbe
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Højde (metrisk):
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
205 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
Pakke med 6
Beskrivelse
Overholder BS 2735
- Med en længere hals end standard Quickfit™ kolber
- Nyttig til at reducere problemer forbundet med skumning og sprøjt
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Nyttig til at reducere problemer forbundet med skumning og sprøjt |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Hals stil | Medium |
| Sokkelled | 24/29 |