Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas med mellemhals rundbundet kolbe
Artikelnummer. 10899410
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Højde (metrisk):
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
205 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
Pakke med 6
Artikelnummer. 10899410
Brand: Quickfit FR100/3M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overholder BS 2735
  • Med en længere hals end standard Quickfit™ kolber
  • Nyttig til at reducere problemer forbundet med skumning og sprøjt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Nyttig til at reducere problemer forbundet med skumning og sprøjt
Højde (metrisk) 145 mm
Hals stil Medium
Sokkelled 24/29
Bund form Rund