Få mere at vide
Quickfit™ Fladbundsflaske med medium hals
Artikelnummer. p-8002645
Kapacitet (metrisk):
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Artikelnummer. 12458936
Brand: Quickfit FF150/3M
Nyttig til at reducere problemer forbundet med sprøjt og skum.
  • Made of Borosilicate glass
  • With longer neck than standard Quickfit flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1773, ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Materiale Borosilicate Glass
Højde (metrisk) 140 mm
Hals stil Medium