Få mere at vide
Quickfit™ Fladbundsflaske med medium hals
Kapacitet (metrisk):
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Beskrivelse
- Made of Borosilicate glass
- With longer neck than standard Quickfit flasks
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1773, ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Hals stil | Medium |