Få mere at vide
Quickfit™ Fladbundsflaske med medium hals
Artikelnummer. 15587830
Kapacitet (metrisk):
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Artikelnummer. 15587830
Brand: Quickfit FF1L/3M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nyttig til at reducere problemer forbundet med sprøjt og skum.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Med længere hals end standard Quickfit kolber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 190 mm
Hals stil Medium