Få mere at vide
Quickfit™ Fladbundsflaske med medium hals
Kapacitet (metrisk):
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas
- Med længere hals end standard Quickfit kolber
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Hals stil | Medium |