Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Light Entrainer-modtager
Type:
Light Entrainer modtager
Light Entrainer-modtager med stophane
Kapacitet (metrisk):
2 ml
7,5 ml
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Overholder BS 756
- Dean og Stark mønstermodtagere til bestemmelse af vandindholdet i petroleumsprodukter
- Til brug med opløsningsmidler, der er lettere end vand
- Borosilikatglas med gradueret rør
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til brug med opløsningsmidler, der er lettere end vand |
| Type | Light Entrainer-modtager med stophane |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen | 10mL |
| Certificeringer/compliance | BS 756 |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Til brug med (udstyr) | Let entrainer |
| Størrelse | Kegle: 24/29, Fatning: 19/26 |