Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Liebig kondensator
Beskrivelse
Populær kondensator med vandkappe, velegnet til destillations- og tilbagesvalingsapplikationer. De Quickfit Korosilikatglas Liebig-kondensatoren har aftagelige plastgevindforbindelser til slange.
- Overholder DIN 12576
- Populær kondensator med vandkappe, velegnet til destillations- og tilbagesvalingsapplikationer
- Med aftagelige plastgevindforbindelser for nem og sikker fastgørelse af gummislange
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12576 |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til destillations- og tilbagesvalingsapplikationer |
| Længde (metrisk) | 380 mm |
| Standard konusled nr | 19/26 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Type | Liebig kondensator |