Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Liebig kondensator
Artikelnummer. 11301855
Skift visning
Længde (metrisk):
135 mm
260 mm
340 mm
380 mm
390 mm
400 mm
530 mm
535 mm
550 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11301855 340 mm Hver
11391845 135 mm Hver
12019652 260 mm Hver
12644911 380 mm Hver
12039652 390 mm Hver
11321855 535 mm Hver
12575057 400 mm Hver
12059652 550 mm Hver
12049652 530 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11301855 Leverandør Quickfit Leverandørnr. C1/12/SC
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Populær kondensator med vandkappe, velegnet til destillations- og tilbagesvalingsapplikationer. De Quickfit Korosilikatglas Liebig-kondensatoren har aftagelige plastgevindforbindelser til slange.
  • Overholder DIN 12576
  • Populær kondensator med vandkappe, velegnet til destillations- og tilbagesvalingsapplikationer
  • Med aftagelige plastgevindforbindelser for nem og sikker fastgørelse af gummislange
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12576
Til brug med (applikation) Velegnet til destillations- og tilbagesvalingsapplikationer
Længde (metrisk) 340 mm
Standard konusled nr 19/26
Materiale Borosilikatglas
Type Liebig kondensator