Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas kappet spolekondensator
Artikelnummer. p-8002641
Skift visning
Standard konusled nr:
19/26
24/29
29/32
34/35
Oversigt:
Samlet længde: 360 mm
Samlet længde: 365 mm
Samlet længde: 370 mm
Samlet længde: 380 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr Oversigt unitSize
12010073 24/29 Samlet længde: 365 mm Hver
12000073 19/26 Samlet længde: 360 mm Hver
15587780 34/35 Samlet længde: 380 mm Pakke med 2
15597780 29/32 Samlet længde: 370 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12010073 Leverandør Quickfit Leverandørnr. CX6/33/SC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overholder DIN 12593. Quickfit™ Borosilicate Glass Jacketed Coil Condenser har en ydre vandkappe, som giver en stor køleflade. Jakken undgår, at damp kryber rundt om spolen. Ideel til refluksarbejde.
  • Overholder DIN 12593
  • Spolekondensator har en ydre vandkappe
  • Spole giver stor køleflade
  • Jakken undgår, at damp kryber rundt om spolen
  • Ideel til refluksarbejde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12593
Oversigt Samlet længde: 365 mm
Til brug med (applikation) Ideel til refluksarbejde
Længde (metrisk) jakke 160 mm
Standard konusled nr 24/29
Materiale Borosilikatglas
Type Jacketed coil kondensator