Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas kappet spolekondensator
Standard konusled nr:
19/26
24/29
29/32
34/35
Oversigt:
Samlet længde: 360 mm
Samlet længde: 365 mm
Samlet længde: 370 mm
Samlet længde: 380 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Overholder DIN 12593
- Spolekondensator har en ydre vandkappe
- Spole giver stor køleflade
- Jakken undgår, at damp kryber rundt om spolen
- Ideel til refluksarbejde
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12593 |
| Oversigt | Samlet længde: 360 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til refluksarbejde |
| Længde (metrisk) jakke | 160 mm |
| Standard konusled nr | 19/26 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Type | Jacketed coil kondensator |