Få mere at vide
Quickfit™ Jodkolbe af borosilikatglas
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Standard konusled:
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Beskrivelse
Overholder BS 2735
- Overholder BS 2735
- Til bestemmelse af jod
- Kolben har jordfatning og kopformet top
- Proppen har forlænget håndtag, som rager et godt stykke over væskeforseglingen
Bemærk: Prop medfølger ikke; sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | BS 2735 |
| Oversigt | Topstil: Kopformet |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Standard konusled | 29/32 |