Få mere at vide
Quickfit™ Jodkolbe af borosilikatglas
Artikelnummer. 11333714
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Standard konusled:
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Artikelnummer. 11333714
Brand: Quickfit FIB250/3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overholder BS 2735
  • Overholder BS 2735
  • Til bestemmelse af jod
  • Kolben har jordfatning og kopformet top
  • Proppen har forlænget håndtag, som rager et godt stykke over væskeforseglingen
Bemærk: Prop medfølger ikke; sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS 2735
Oversigt Topstil: Kopformet
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Standard konusled 24/29