Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Inland Revenue kondensator
Artikelnummer. 15537760
Skift visning
Standard konusled nr:
19/26
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Standard konusled nr Pakningsstørrelse
15537760 19/26 Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15537760 Leverandør Quickfit Leverandørnr. C6/12/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4195.00 DKK
    3639.51 DKK / Pakke med 2
    Spare 555.49 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Konstrueret af Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilicate Glass Inland Revenue Condenser er yderst effektiv. Damp og destillat bevæger sig ned gennem spolen, mens kølevand strømmer uden for spolen. Komplet med aftagelige plastikslangeforbindelser til nem og sikker fastgørelse af fleksible slanger.
  • Inland Revenue Mønster
  • Meget effektiv
  • Damp og destillat bevæger sig ned gennem spolen
  • Kølevand strømmer uden for spolen
  • Komplet med aftagelige plastikslangeforbindelser til nem og sikker fastgørelse af fleksible slanger
Tekniske data
Oversigt Overflade Areal X 102m2: 2,5
Længde (metrisk) jakke 205 mm
Standard konusled nr 19/26
Materiale Borosilikatglas
Type Inland Revenue Condenser