Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Inland Revenue kondensator
Artikelnummer. 12029702
Skift visning
Standard konusled nr:
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Standard konusled nr Pakningsstørrelse
12029702 24/29 Hver
1 options
Artikelnummer. 12029702 Leverandør Quickfit Leverandørnr. C6/13/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00 DKK
    1906.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 293.38 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Konstrueret af Pyrex™ Borosilikatglas. Quickfit™ Borosilicate Glass Inland Revenue Condenser er yderst effektiv. Damp og destillat bevæger sig ned gennem spolen, mens kølevand strømmer uden for spolen. Komplet med aftagelige plastikslangeforbindelser til nem og sikker fastgørelse af fleksible slanger.
  • Inland Revenue Mønster
  • Meget effektiv
  • Damp og destillat bevæger sig ned gennem spolen
  • Kølevand strømmer uden for spolen
  • Komplet med aftagelige plastikslangeforbindelser til nem og sikker fastgørelse af fleksible slanger
Tekniske data
Oversigt Overflade Areal X 102m2: 2,5
Længde (metrisk) jakke 205 mm
Standard konusled nr 24/29
Materiale Borosilikatglas
Type Inland Revenue Condenser