Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Heavy Entrainer-modtager
Artikelnummer. 12475436
Kapacitet (metrisk):
3 ml
12,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12475436
Brand: Quickfit WE7/23/3
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bestem indholdet af vand eller flygtig olie. De QuikFit™ tung entrainer-modtager af borosilikatglas er perfekt, når opløsningsmiddel-entrainer er tungere end vand.
Bestem indholdet af vand eller flygtig olie. De QuikFit™ tung entrainer-modtager af borosilikatglas er perfekt, når opløsningsmiddel-entrainer er tungere end vand.
  • Overholder BS 756
  • Til bestemmelse af vandindholdet i petroleumsprodukter ved hjælp af et opløsningsmiddel, som er tungere end vand
  • Også velegnet til estimering af indholdet af flygtig olie
  • Borosilikatglas af højeste kvalitet med gradueret rør og Quickfit™ præcisionsslebne samlinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til bestemmelse af vandindholdet i petroleumsprodukter ved hjælp af et opløsningsmiddel, som er tungere end vand
Type Tung Entrainer-modtager
Materiale Borosilikatglas
Volumen 3mL
Certificeringer/compliance BS 756
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Til brug med (udstyr) Tung entrainer