Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Heavy Entrainer-modtager
Kapacitet (metrisk):
3 ml
12,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Bestem indholdet af vand eller flygtig olie. De QuikFit™ tung entrainer-modtager af borosilikatglas er perfekt, når opløsningsmiddel-entrainer er tungere end vand.
- Overholder BS 756
- Til bestemmelse af vandindholdet i petroleumsprodukter ved hjælp af et opløsningsmiddel, som er tungere end vand
- Også velegnet til estimering af indholdet af flygtig olie
- Borosilikatglas af højeste kvalitet med gradueret rør og Quickfit™ præcisionsslebne samlinger
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til bestemmelse af vandindholdet i petroleumsprodukter ved hjælp af et opløsningsmiddel, som er tungere end vand |
| Type | Tung Entrainer-modtager |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen | 12.5mL |
| Certificeringer/compliance | BS 756 |
| Kapacitet (metrisk) | 12,5 ml |
| Til brug med (udstyr) | Tung entrainer |