Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglasfraktioneringssøjle
Artikelnummer. 12001662
Længde (metrisk):
365mm
615mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 12001662
Brand: Quickfit FC7/43
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fraktioner med forskellige typer løst emballagemateriale. De QuickFit™ borosilikatglasfraktioneringssøjle er perfekt til Raschig-ringe eller Fenske-spiraler.
Fraktioner med forskellige typer løst emballagemateriale. De QuickFit™ borosilikatglasfraktioneringssøjle er perfekt til Raschig-ringe eller Fenske-spiraler.
  • Borosilikatglas med Quickfit™ slebet glassamlinger for pålidelig ydeevne
  • Designet til brug med forskellige typer søjlepakninger, f.eks. Raschig-ringe eller Fenske-spiraler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Designet til brug med forskellige typer søjlepakning, f.eks. raschig-ringe eller fenske helices
Længde (metrisk) 615mm
Type Fraktioneringssøjle
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 3585