Få mere at vide
Quickfit™ Florentinerkolbe af borosilikatglas
Artikelnummer. 15567820
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15567820 500 mL Pakke med 5
11351895 100 mL Hver
12613182 50 mL Pakke med 2
15547820 1000 mL Pakke med 5
15557820 250 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15567820 Leverandør Quickfit Leverandørnr. FD500/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2215.50 DKK
    1923.40 DKK / Pakke med 5
    Spare 292.10 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Tillader nem fjernelse af faste rester
  • Ideel til brug med rotationsfordampere
  • Stort overfladeareal til hurtig fordampning
  • Robust tung vægkonstruktion for ekstra styrke
  • Formen tillader nem fjernelse af faste rester
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 165 mm